N-(3-Bromopropil)ftalimida ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
A15587.14
A15587.22
A15587.36
A15587.14EA
37.6
EUR
A15587.14
A15587.22
A15587.36
N-(3-Bromopropil)ftalimida ≥98%
N-(3-Bromopropil)ftalimida
Purity: 98%
CAS No.: 5460-29-7
Molecular Formula: C11H10BrNO2
Formula Weight: 268.12
Odour: Odourless
Melting Point: 72-75°
Beilstein Reference: 157547
MDL No.: MFCD00005904
Formula:
C₁₁H₁₀BrNO₂ MW: 268,11 g/mol Pto. Ebullición: 433 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 72…75 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005904 Núm. CAS: 5460-29-7 EINECS: 226-738-5 |