Ioduro de (metil)trifenilfosfonio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Methyltriphenylphosphonium iodide
A15644.14
A15644.22
A15644.36
A15644.14EA
66.2
EUR
A15644.14
A15644.22
A15644.36
Ioduro de (metil)trifenilfosfonio ≥98%
Ioduro de (metil)trifenilfosfonio
Purity: 98%
CAS No.: 2065-66-9
Molecular Formula: CH3P(C6H5)3I
Formula Weight: 404.23
Odour: Odourless
Melting Point: 185-188°
UN No.: 3464
MDL No.: MFCD00066175
Formula:
C₁₉H₁₈IP MW: 404.23 g/mol Pto. de fusión: 185…188 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00066175 Núm. CAS: 2065-66-9 EINECS: 218-178-5 UN: 3464 ADR: 6.1 III |