Sodio nitroprusiato dihidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Pentacianonitrosilferrato de disodio dihidrato, Sodio pentacianonitrosilferrato(III) dihidrato
A15656.14 A15656.18 A15656.30
A15656.14EA 31.1 EUR
A15656.14 A15656.18 A15656.30
Sodio nitroprusiato dihidrato ≥98%
Sodio nitroprusiato dihidrato
Purity: 98+% CAS No.: 13755-38-9 Molecular Formula: C5FeN6Na2O.2H2O Formula Weight: 297.95 (261.92anhy) Odour: Odourless Merck Reference: 14,8649 MDL No.: MFCD00149192
Formula: Na₂[Fe(CN)₅NO]·2H₂O
MW: 297.95 g/mol
Densidad: 1.72
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149192
Núm. CAS: 13755-38-9
EINECS: 238-373-9
UN: 1588
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,08722