o-Toluato de metilo ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 2-methylbenzoate, o-Toluic acid methyl ester, 2-Toluic acid methyl ester, Methyl-2-methylbenzoate, 2-Methylbenzoic acid methyl ester
A15695.14
A15695.22
A15695.36
A15695.14EA
37.6
EUR
A15695.14
A15695.22
A15695.36
o-Toluato de metilo ≥99%
o-Toluato de metilo
Purity: 99%
CAS No.: 89-71-4
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5190
Boiling Point: 207-208°
Beilstein Reference: 2041846
MDL No.: MFCD00008428
Formula:
C₉H₁₀O₂ MW: 150,18 g/mol Pto. Ebullición: 207…208 °C Pto. de fusión: –50 °C Densidad: 1,072 Pto. de inflamación: 82 °C (179 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008428 Núm. CAS: 89-71-4 EINECS: 201-932-2 |