Ácido 3-tenoico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Thiophenecarboxylic acid, Thiophene-3-carboxylic acid
A15712.14
A15712.06
A15712.22
A15712.14EA
302
EUR
A15712.14
A15712.06
A15712.22
Ácido 3-tenoico ≥99%
Ácido 3-tenoico
Purity: 99%
CAS No.: 88-13-1
Molecular Formula: C5H4O2S
Formula Weight: 128.15
Melting Point: 137-141°
Beilstein Reference: 1994
Merck Reference: 14,9279
MDL No.: MFCD00005467
Formula:
C₅H₄O₂S Pto. de fusión: 137…141 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005467 Núm. CAS: 88-13-1 EINECS: 201-802-5 Índice Merck: 14,9279 |