Octadeciltriclorosilano 95% cont. 5-10% branched isomers
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A15732.0B
A15732.18
A15732.30
A15732.0BEA
419
EUR
A15732.0B
A15732.18
A15732.30
Octadeciltriclorosilano 95% cont. 5-10% branched isomers
Octadeciltriclorosilano
Purity: 95%
CAS No.: 112-04-9
Molecular Formula: C18H37Cl3Si
Formula Weight: 387.94
Flash Point: 189°(372°F)
Refractive Index: 1.4600
Odour: Pungent
Melting Point: ca 20°
Boiling Point: 160-162°/3mm
Beilstein Reference: 1778847
UN No.: 1800
MDL No.: MFCD00000484
Formula:
C₁₈H₃₇Cl₃Si Pto. Ebullición: 160…162 °C (3 mmHg) Pto. de fusión: ∼ 20 °C Densidad: 0,984 Pto. de inflamación: 189 °C (372 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000484 Núm. CAS: 112-04-9 EINECS: 203-930-7 UN: 1800 ADR: 8,II |