Ácido crotónico 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Ácido trans-crotónico
A15765.0E
A15765.14
A15765.36
A15765.0EEA
298
EUR
A15765.0E
A15765.14
A15765.36
Ácido crotónico 98%
Ácido crotónico
Purity: 98%
CAS No.: 107-93-7
Molecular Formula: C4H6O2
Formula Weight: 86.09
Flash Point: 87°(188°F)
Melting Point: 70-74°
Boiling Point: 128°/100mm
Beilstein Reference: 1719943
Merck Reference: 14,2597
UN No.: 2823
MDL No.: MFCD00002701
Formula:
C₄H₆O₂ MW: 86,09 g/mol Pto. Ebullición: 128 °C (100 mmHg) Pto. de fusión: 70…74 °C Densidad: 1,027 Pto. de inflamación: 87 °C (188 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002701 Núm. CAS: 107-93-7 EINECS: 203-533-9 UN: 2823 ADR: 8,III Índice Merck: 14,2597 |