Tiofen-2-metanol ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Thiophen-2-methanol, Thiophen-2-ylmethanol, 2-Thienylmethanol
A15768.14 A15768.22
A15768.14EA 49.9 EUR
A15768.14 A15768.22
Tiofen-2-metanol ≥97%
Tiofen-2-metanol
Purity: 97% CAS No.: 636-72-6 Molecular Formula: C5H6OS Formula Weight: 114.17 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5650 Melting Point: 0° Boiling Point: 206-207° Beilstein Reference: 383595 MDL No.: MFCD00005454
Formula: C₅H₆OS
MW: 114,17 g/mol
Pto. Ebullición: 206…207 °C
Pto. de fusión: 0 °C
Densidad: 1,206
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005454
Núm. CAS: 636-72-6
EINECS: 211-264-3