Ácido o-tolilacético ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido (2-metilfenil)acético
A15783.06
A15783.14
A15783.22
A15783.06EA
30
EUR
A15783.06
A15783.14
A15783.22
Ácido o-tolilacético ≥99%
Ácido o-tolilacético
Purity: 99%
CAS No.: 644-36-0
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Melting Point: 86-90°
Beilstein Reference: 1936952
Formula:
(C₆H₄CH₃)CH₂COOH Pto. Ebullición: 283 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 86…90 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004328 Núm. CAS: 644-36-0 EINECS: 211-416-9 |