Isoftalaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
m-Ftalaldehído
A15788.14
A15788.06
A15788.22
A15788.14EA
143
EUR
A15788.14
A15788.06
A15788.22
Isoftalaldehído ≥98%
Isoftalaldehído
Purity: 98%
CAS No.: 626-19-7
Molecular Formula: C8H6O2
Formula Weight: 134.13
Melting Point: 85-91°
Boiling Point: 136°/17mm
MDL No.: MFCD00003372
Formula:
C₈H₆O₂ MW: 134,13 g/mol Pto. Ebullición: 136 °C (17 mmHg) Pto. de fusión: 85…91 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003372 Núm. CAS: 626-19-7 EINECS: 210-935-8 |