2-Etil-4-metilimidazol 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A15798.14
A15798.22
A15798.14EA
47.2
EUR
A15798.14
A15798.22
2-Etil-4-metilimidazol 96%
2-Etil-4-metilimidazol
Purity: 96%
CAS No.: 931-36-2
Molecular Formula: C6H10N2
Formula Weight: 110.16
Flash Point: 137°(278°F)
Refractive Index: 1.5 00
Melting Point: 45-49°
Boiling Point: 292-295°
Beilstein Reference: 1711
MDL No.: MFCD00005193
Formula:
C₆H₁₀N₂ Pto. Ebullición: 292…295 °C Pto. de fusión: 45…49 °C Densidad: 0,973 Pto. de inflamación: 137 °C (278 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005193 Núm. CAS: 931-36-2 EINECS: 213-234-5 |