o-Clorotolueno-α-tiol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A15826.06
A15826.14
A15826.22
A15826.06EA
29
EUR
A15826.06
A15826.14
A15826.22
o-Clorotolueno-α-tiol ≥97%
o-Clorotolueno-α-tiol
Purity: 97%
CAS No.: 39718-00-8
Molecular Formula: C7H7ClS
Formula Weight: 158.65
Flash Point: 69°(156°F)
Refractive Index: 1.5910
Boiling Point: 120-122°/25mm
Beilstein Reference: 2042183
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00004868
Formula:
C₇H₇ClS Pto. Ebullición: 120…122 °C (25 mmHg) Densidad: 1,220 Pto. de inflamación: 69 °C (156 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004868 Núm. CAS: 39718-00-8 EINECS: 254-602-5 UN: 2810 ADR: 6.1,III |