Cloroacetato de terc-butilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A15833.14
A15833.22
A15833.36
A15833.14EA
33.3
EUR
A15833.14
A15833.22
A15833.36
Cloroacetato de terc-butilo ≥98%
Cloroacetato de terc-butilo
Purity: 98%
CAS No.: 107-59-5
Molecular Formula: C6H11ClO2
Formula Weight: 150.61
Flash Point: 46°(115°F)
Refractive Index: 1.4230
Odour: Ester-like
Boiling Point: 155°
Beilstein Reference: 1753006
Merck Reference: 14,1563
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD00000930
Formula:
C₆H₁₁ClO₂ MW: 150.6 g/mol Pto. Ebullición: 155 °C Densidad: 1.053 Pto. de inflamación: 46 °C (115 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000930 Núm. CAS: 107-59-5 EINECS: 203-506-1 UN: 2929 ADR: 6.1 II Índice Merck: 13,01562 |