Anhídrido 3-nitrooftalico ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A15857.14
A15857.22
A15857.14EA
88.8
EUR
A15857.14
A15857.22
Anhídrido 3-nitrooftalico ≥97%
Anhídrido 3-nitrooftalico
Purity: 97%
CAS No.: 641-70-3
Molecular Formula: C8H3NO5
Formula Weight: 193.11
Melting Point: 161-166°
Beilstein Reference: 179963
Formula:
C₈H₃NO₅ MW: 193,12 g/mol Pto. de fusión: 161…166 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005921 Núm. CAS: 641-70-3 EINECS: 211-373-6 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)