5-Metiluracilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A15879.14
A15879.22
A15879.36
A15879.14EA
64
EUR
A15879.14
A15879.22
A15879.36
5-Metiluracilo 97%
5-Metiluracilo
Purity: 97%
CAS No.: 65-71-4
Molecular Formula: C5H6N2O2
Formula Weight: 126.12
Melting Point: 316-317°
Beilstein Reference: 607626
Merck Reference: 14,9398
MDL No.: MFCD00006026
Formula:
C₅H₆N₂O₂ Pto. Ebullición: 389 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 316…317 °C Densidad: 1,454 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006026 Núm. CAS: 65-71-4 EINECS: 200-616-1 Índice Merck: 14,9398 |