5-Metilbencimidazol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A15957.06
A15957.14
A15957.22
A15957.06EA
44.7
EUR
A15957.06
A15957.14
A15957.22
5-Metilbencimidazol ≥98%
5-Metilbencimidazol
Purity: 98%
CAS No.: 614-97-1
Molecular Formula: C8H8N2
Formula Weight: 132.17
Melting Point: 112-117°
Boiling Point: 169-172°/1mm
MDL No.: MFCD00010740
Formula:
C₈H₈N₂ Pto. Ebullición: 169…172 °C (1 mmHg) Pto. de fusión: 112…117 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010740 Núm. CAS: 614-97-1 EINECS: 210-401-4 |