1,3-Dimetilimidazolidin-2-ona 98
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1,3-Dimethylimidazolidin-2-one
A16001.22
A16001.14
A16001.36
A16001.22EA
62.4
EUR
A16001.22
A16001.14
A16001.36
1,3-Dimetilimidazolidin-2-ona 98
1,3-Dimetilimidazolidin-2-ona
Purity: 98%
CAS No.: 80-73-9
Molecular Formula: C5H10N2O
Formula Weight: 114.15
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4720
Melting Point: 8°
Boiling Point: 224-226°
Beilstein Reference: 108808
Merck Reference: 14,3249
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00003188
Formula:
C₅H₁₀N₂O MW: 114.15 g/mol Pto. Ebullición: 224…226 °C Pto. de fusión: 8 Densidad: 1.058 Pto. de inflamación: 93 °C (199 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003188 Núm. CAS: 80-73-9 EINECS: 201-304-8 UN: 2810 ADR: 6.1 III Índice Merck: 13,03275 |