Éter monobutílico del dietilenglicol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(2-Butoxietoxi)etanol
A16068.AU
A16068.0J
A16068.AUEA
37.4
EUR
A16068.AU
A16068.0J
Éter monobutílico del dietilenglicol ≥99%
Éter monobutílico del dietilenglicol
Purity: 99%
CAS No.: 112-34-5
Molecular Formula: C8H18O3
Formula Weight: 162.23
Flash Point: 100°(212°F)
Refractive Index: 1.4320
Odour: schwach, mild
Melting Point: -68°
Boiling Point: 230-232°
Merck Reference: 14,1557
MDL No.: MFCD00002881
Formula:
CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OCH₂CH₂OH MW: 162.23 g/mol Pto. Ebullición: 230…232 °C Pto. de fusión: –68 °C Densidad: 0.967 Pto. de inflamación: 100 °C (212 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002881 Núm. CAS: 112-34-5 EINECS: 203-961-6 Índice Merck: 13,01556 |