2-Amino-4-metilpirimidina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Methylpyrimidin-2-ylamine, 4-Methylpyrimidin-2-amine
A16081.09 A16081.18
A16081.09EA 38.6 EUR
A16081.09 A16081.18
2-Amino-4-metilpirimidina ≥98%
2-Amino-4-methylpyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 108-52-1 Molecular Formula: C5H7N3 Formula Weight: 109.13 Melting Point: 158-161° Beilstein Reference: 108506
Formula: C₅H₇N₃
MW: 109,13 g/mol
Pto. Ebullición: 283 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 158…161 °C
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006101
Núm. CAS: 108-52-1
EINECS: 203-591-5