1-Naftolbenceína
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: α-Fenil-4-hidroxi-α-(4-hidroxinaftil)naftaleno-1-metanol
A16125.06 A16125.14 A16125.22 A16125.PG
A16125.06EA 41.9 EUR
A16125.06 A16125.14 A16125.22 A16125.PG
1-Naftolbenceína
1-Naftolbenceína
CAS No.: 145-50-6 Molecular Formula: C27H18O2 Formula Weight: 374.44 Melting Point: ca. 225° dec. Beilstein Reference: 3471575 MDL No.: MFCD00078492
Formula: C₂₇H₁₈O₂
MW: 374.44 g/mol
Pto. de fusión: ∼. 225 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078492
Núm. CAS: 145-50-6
EINECS: 205-656-3