3-Acetilindol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A16221.06
A16221.14
A16221.22
A16221.06EA
42
EUR
A16221.06
A16221.14
A16221.22
3-Acetilindol ≥98%
3-Acetilindol
Purity: 98%
CAS No.: 703-80-0
Molecular Formula: C10H9NO
Formula Weight: 159.19
Melting Point: 186-192°
Beilstein Reference: 122579
Formula:
C₁₀H₉NO Pto. Ebullición: 144…145 °C (10 mmHg) Pto. de fusión: 186…192 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005626 Núm. CAS: 703-80-0 EINECS: 211-875-5 |