Tetrametilurea ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: N,N,N',N'-Tetramethylurea, 1,1,3,3-Tetramethylurea
A16295.18 A16295.30
A16295.18EA 36.3 EUR
A16295.18 A16295.30
Tetrametilurea ≥99%
Tetramethylurea
Purity: 99% CAS No.: 632-22-4 Molecular Formula: C5H12N2O Formula Weight: 116.16 Flash Point: 75°(167°F) Refractive Index: 1.4506 Odour: Mild Melting Point: -1° Boiling Point: 176-178° Solubility: Miscible with water Beilstein Reference: 773898 Merck Reference: 14,9230 MDL No.: MFCD00008319
Formula: C₅H₁₂N₂O
MW: 116,16 g/mol
Pto. Ebullición: 176…178 °C
Pto. de fusión: –1 °C
Densidad: 0,969
Pto. de inflamación: 75 °C (167 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008319
Núm. CAS: 632-22-4
EINECS: 211-173-9
Índice Merck: 14,9230