N,N-Dimetil-1,1,1-trimetilsililamina 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: TMSDMA, N,N-Diemtiltrimetilsililamina, Pentametilsililamina
A16550.18 A16550.09
A16550.18EA 206 EUR
A16550.18 A16550.09
N,N-Dimetil-1,1,1-trimetilsililamina 95%
N,N-Dimetil-1,1,1-trimetilsililamina
Purity: 95% CAS No.: 2083-91-2 Molecular Formula: C5H15SiN Formula Weight: 117.27 Flash Point: -19°(-3°F) Refractive Index: 1.3970 Odour: Amine-like Boiling Point: 86-87° Beilstein Reference: 1731861 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00008297
Formula: C₅H₁₅NSi
Pto. Ebullición: 86…87 °C
Densidad: 0,732
Pto. de inflamación: –19 °C (–3 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008297
Núm. CAS: 2083-91-2
EINECS: 218-222-3
ADR: 3,II