Ácido 3-benzoilpropionico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A16636.14
A16636.22
A16636.14EA
50.3
EUR
A16636.14
A16636.22
Ácido 3-benzoilpropionico ≥98%
Ácido 3-benzoilpropionico
Purity: 98+%
CAS No.: 2051-95-8
Molecular Formula: C6H5COCH2CH2CO2H
Formula Weight: 178.19
Melting Point: 114-120°
Beilstein Reference: 639757
Formula:
C₁₀H₁₀O₃ Pto. Ebullición: 325 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 114…120 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002792 Núm. CAS: 2051-95-8 EINECS: 218-135-0 |