3-Cloro-α-α-α,4-tetrafluorotolueno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene, 3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride, 2-Chloro-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
A16670.06 A16670.14
A16670.06EA 78.9 EUR
A16670.06 A16670.14
3-Cloro-α-α-α,4-tetrafluorotolueno ≥98%
3-Cloro-α-α-α,4-tetrafluorotolueno
Purity: 98% CAS No.: 78068-85-6 Molecular Formula: C7H3ClF4 Formula Weight: 198.55 Flash Point: 42°(108°F) Refractive Index: 1.4355 Boiling Point: 137° Beilstein Reference: 4309386 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00042207
Formula: C₇H₃ClF₄
MW: 198,55 g/mol
Pto. Ebullición: 137 °C
Densidad: 1,490
Pto. de inflamación: 42 °C (108 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042207
Núm. CAS: 78068-85-6
ADR: 3,III