1,3-Dibutil-2-tiourea ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A16783.0B
A16783.18
A16783.30
A16783.0BEA
177
EUR
A16783.0B
A16783.18
A16783.30
1,3-Dibutil-2-tiourea ≥98%
1,3-Dibutil-2-tiourea
Purity: 98%
CAS No.: 109-46-6
Molecular Formula: CH3(CH2)3NHCSNH(CH2)3CH3
Formula Weight: 188.34
Odour: Odourless
Melting Point: 64-67°
Beilstein Reference: 507434
MDL No.: MFCD00004926
Formula:
H₃CCH₂CH₂CH₂NHC(S)NHCH₂CH₂CH₂CH₃ Pto. Ebullición: 252 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 64…67 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004926 Núm. CAS: 109-46-6 EINECS: 203-674-6 |