4,4'-Oxidianilina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4,4'-Diaminodifenil éter
A16815.22
A16815.18
A16815.36
A16815.22EA
66.2
EUR
A16815.22
A16815.18
A16815.36
4,4'-Oxidianilina 98%
4,4'-Oxidianilina
Purity: 98%
CAS No.: 101-80-4
Molecular Formula: C12H12N2O
Formula Weight: 200.24
Flash Point: 218°(424°F)
Melting Point: 189-192°
Boiling Point: 190°/0.1mm
Beilstein Reference: 475735
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00007863
Formula:
C₁₂H₁₂N₂O MW: 200,24 g/mol Pto. Ebullición: 190 °C (0,1 mmHg) Pto. de fusión: 189…192 °C Pto. de inflamación: 218 °C (424 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007863 Núm. CAS: 101-80-4 EINECS: 202-977-0 ADR: 9,III |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...