Bromuro de benciltrimetilamonio ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
N,N,N-Trimethyl-1-phenylmethanaminium bromide
A16840.14
A16840.22
A16840.14EA
25.7
EUR
A16840.14
A16840.22
Bromuro de benciltrimetilamonio ≥98%
Bromuro de benciltrimetilamonio
Purity: 98+%
CAS No.: 5350-41-4
Molecular Formula: C6H5CH2N(CH3)3Br
Formula Weight: 230.15
Melting Point: 228-232°
Beilstein Reference: 3917251
Formula:
C₁₀H₁₆BrN MW: 230,15 g/mol Pto. de fusión: 228…232 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011780 Núm. CAS: 5350-41-4 EINECS: 226-320-2 |