Cloruro de naftaleno-2-sulfonilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Naphthalene-2-sulphonyl chloride, β-Naphthalenesulphonyl chloride
A16872.14
A16872.22
A16872.36
A16872.14EA
59.6
EUR
A16872.14
A16872.22
A16872.36
Cloruro de naftaleno-2-sulfonilo ≥97%
Cloruro de naftaleno-2-sulfonilo
Purity: 97%
CAS No.: 93-11-8
Molecular Formula: C10H7ClO2S
Formula Weight: 226.68
Melting Point: 74-78°
Boiling Point: 200-202°/13mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00004087
Formula:
C₁₀H₇ClO₂S Pto. Ebullición: 200…202 °C (13 mmHg) Pto. de fusión: 74…78 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004087 Núm. CAS: 93-11-8 EINECS: 202-219-9 UN: 3261 ADR: 8,II |