Ácido 3,5-bis-terc-butil-4-hidroxibenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A16880.09 A16880.18
A16880.09EA 37.6 EUR
A16880.09 A16880.18
Ácido 3,5-bis-terc-butil-4-hidroxibenzoico ≥98%
Ácido 3,5-bis-terc-butil-4-hidroxibenzoico
Purity: 98% CAS No.: 1421-49-4 Molecular Formula: C15H22O3 Formula Weight: 250.34 Melting Point: 206-209° Beilstein Reference: 2216948
Formula: C₁₅H₂₂O₃
MW: 250,34 g/mol
Pto. Ebullición: 374 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 206…209 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008827
Núm. CAS: 1421-49-4
EINECS: 215-823-2