2'-Fluoro-4'-metoxiacetofenona ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A16891.06
A16891.14
A16891.22
A16891.06EA
13.9
EUR
A16891.06
A16891.14
A16891.22
2'-Fluoro-4'-metoxiacetofenona ≥99%
2'-Fluoro-4'-metoxiacetofenona
Purity: 99%
CAS No.: 74457-86-6
Molecular Formula: C9H9FO2
Formula Weight: 168.17
Flash Point:
Formula:
C₉H₉FO₂ MW: 168.17 Pto. Ebullición: 80…85 °C (0.1 mmHg) Pto. de fusión: 50…53 °C Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042290 Núm. CAS: 74457-86-6 |