Tricloroacetato de sodio ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A17004.09 A17004.0B A17004.0I A17004.30
A17004.09EA 24.7 EUR
A17004.09 A17004.0B A17004.0I A17004.30
Tricloroacetato de sodio ≥97%
Tricloroacetato de sodio
Purity: 97% CAS No.: 650-51-1 Molecular Formula: CCl3CO2Na Formula Weight: 185.37 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3572664 Merck Reference: 14,9627 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00064198
Formula: C₂Cl₃NaO₂
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064198
Núm. CAS: 650-51-1
EINECS: 211-479-2
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,9627