Ácido (4-terc-butilfenoxi)acético ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(4-(tert-Butyl)phenoxy)acetic acid
A17017.06 A17017.14 A17017.22
A17017.06EA 19.9 EUR
A17017.06 A17017.14 A17017.22
Ácido (4-terc-butilfenoxi)acético ≥98%
Ácido (4-terc-butilfenoxi)acético
Purity: 98% CAS No.: 1798-04-5 Molecular Formula: C12H16O3 Formula Weight: 208.26 MDL No.: MFCD00021758
Formula: (C₆H₄(C(CH₃)₃))CH₂COOH
MW: 208.26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00021758
Núm. CAS: 1798-04-5