α-α-α-Trifluoro-m-toluonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A17029.06 A17029.14 A17029.22
A17029.06EA 25.5 EUR
A17029.06 A17029.14 A17029.22
α-α-α-Trifluoro-m-toluonitrilo ≥98%
α-α-α-Trifluoro-m-toluonitrilo
Purity: 98% CAS No.: 368-77-4 Molecular Formula: C8H4F3N Formula Weight: 171.12 Flash Point: 72°(161°F) Refractive Index: 1.4590 Melting Point: 14-18° Boiling Point: 188-190° Beilstein Reference: 1868102 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001807
Formula: C₈H₄F₃N
Pto. Ebullición: 188…190 °C
Pto. de fusión: 14…18 °C
Densidad: 1,280
Pto. de inflamación: 72 °C (161 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001807
Núm. CAS: 368-77-4
EINECS: 206-711-4
UN: 3276
ADR: 6.1,III