4-Aminoftalimida 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A17051.06
A17051.14
A17051.06EA
84.8
EUR
A17051.06
A17051.14
4-Aminoftalimida 97%
4-Aminoftalimida
Purity: 97%
CAS No.: 3676-85-5
Molecular Formula: C8H6N2O2
Formula Weight: 162.15
Melting Point: 289-291°
MDL No.: MFCD00041854
Formula:
C₈H₆N₂O₂ Pto. Ebullición: 447 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 289…291 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041854 Núm. CAS: 3676-85-5 EINECS: 222-948-6 |