Colato de sodio hidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
|
Sinónimos:
Ácido 3α,7α,12α-trihidroxi-5β-colan-24-oico hidrato, 3α,7α,12α-Trihidroxi-5β-colanoato de sodio hidrato, 3alpha,7alpha,12alpha-Trihidroxi-5beta-colanoato de sodio hidrato
A17074.09
A17074.18
A17074.A9
A17074.09EA
35.8
EUR
A17074.09
A17074.18
A17074.A9
Colato de sodio hidrato ≥99%
Colato de sodio hidrato
Purity: 99%
CAS No.: 206986-87-0
Molecular Formula: C24H39NaO5.xH2O
Formula Weight: 430.56(anhy)
Beilstein Reference: 3582354
Optical Rotation: +32° (c=0.5 in water)
Formula:
C₂₄H₃₉NaO₅·H₂O MW: 448,58 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064138 Núm. CAS: 206986-87-0 EINECS: 206-643-5 |