(±)-Alcohol tetrahidrofurfurílico 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (±)-THFA, (±)-2-Hidroximetiltetrahidrofurano
A17078.0F A17078.AE A17078.AP
A17078.0FEA 88.9 EUR
A17078.0F A17078.AE A17078.AP
(±)-Alcohol tetrahidrofurfurílico 98%
(±)-Alcohol tetrahidrofurfurílico
Purity: 98% CAS No.: 97-99-4 Molecular Formula: C5H10O2 Formula Weight: 102.13 Flash Point: 75°(167°F) Refractive Index: 1.4520 Melting Point: -80° Boiling Point: 178° Beilstein Reference: 102723 Merck Reference: 14,9213 MDL No.: MFCD00005372
Formula: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Pto. Ebullición: 178 °C
Pto. de fusión: < –80 °C
Densidad: 1,053
Pto. de inflamación: 75 °C (167 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005372
Núm. CAS: 97-99-4
EINECS: 202-625-6
Índice Merck: 14,9213