Ácido 3,3'-tiodipropionico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3,3-Thiodipropionic acid
A17220.30
A17220.0B
A17220.30EA
33.5
EUR
A17220.30
A17220.0B
Ácido 3,3'-tiodipropionico ≥98%
Ácido 3,3'-tiodipropionico
Purity: 98%
CAS No.: 111-17-1
Molecular Formula: C6H10O4S
Formula Weight: 178.21
Melting Point: 127-134°
Beilstein Reference: 1210299
Merck Reference: 14,9332
MDL No.: MFCD00002781
Formula:
C₆H₁₀O₄S Pto. Ebullición: 347 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 127…134 °C Densidad: 1,496 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002781 Núm. CAS: 111-17-1 EINECS: 203-841-3 Índice Merck: 14,9332 |