1,1,4,4-Tetrafenilbuta-1,3-dieno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A17225.06
A17225.03
A17225.06EA
150
EUR
A17225.06
A17225.03
1,1,4,4-Tetrafenilbuta-1,3-dieno ≥99%
1,1,4,4-Tetrafenilbuta-1,3-dieno
Purity: 99%
CAS No.: 1450-63-1
Molecular Formula: C28H22
Formula Weight: 358.48
Melting Point: 197-202°
MDL No.: MFCD00004766
Formula:
(C₆H₅)₂CCHCHC(C₆H₅)₂ Pto. Ebullición: 556 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 197…202 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004766 Núm. CAS: 1450-63-1 EINECS: 215-914-7 |