2,4,5-Trifenilimidazol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A17291.09
A17291.18
A17291.30
A17291.09EA
43.8
EUR
A17291.09
A17291.18
A17291.30
2,4,5-Trifenilimidazol ≥97%
2,4,5-Trifenilimidazol
Purity: 97%
CAS No.: 484-47-9
Molecular Formula: C21H16N2
Formula Weight: 296.38
Melting Point: 274-278°
Beilstein Reference: 236652
Formula:
C₂₁H₁₆N₂ Pto. Ebullición: 509 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 274…278 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005187 Núm. CAS: 484-47-9 EINECS: 207-606-6 |