Anhídrido tetracloroftalico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A17404.0E
A17404.0C
A17404.36
A17404.0EEA
345
EUR
A17404.0E
A17404.0C
A17404.36
Anhídrido tetracloroftalico ≥98%
Anhídrido tetracloroftalico
Purity: 98%
CAS No.: 117-08-8
Molecular Formula: C8Cl4O3
Formula Weight: 285.90
Flash Point: 362°(683°F)
Odour: Weak
Boiling Point: 349-354°
Beilstein Reference: 211560
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00005920
Formula:
C₈Cl₄O₃ Pto. Ebullición: 349…354 °C Pto. de fusión: 254…258 °C Densidad: 1,52 g/cm³ (275 °C) Pto. de inflamación: 362 °C (683 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005920 Núm. CAS: 117-08-8 EINECS: 204-171-4 ADR: 9,III |