Cloroformiato de triclorometilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Chloroformic acid trichloromethyl ester, Diphosgene
A17444.09
A17444.18
A17444.30
A17444.09EA
50.7
EUR
A17444.09
A17444.18
A17444.30
Cloroformiato de triclorometilo ≥98%
Cloroformiato de triclorometilo
Purity: 98%
CAS No.: 503-38-8
Molecular Formula: C2Cl4O2
Formula Weight: 197.83
Flash Point:
Formula:
C₂Cl₄O₂ MW: 197,83 g/mol Pto. Ebullición: 128 °C Pto. de fusión: –57 °C Densidad: 1,640 Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015553 Núm. CAS: 503-38-8 EINECS: 207-965-9 ADR: 6.1,I Índice Merck: 14,3334 |