Tetrahidroborato de tetrabutilamonio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A17494.09 A17494.18 A17494.30
A17494.09EA 88.3 EUR
A17494.09 A17494.18 A17494.30
Tetrahidroborato de tetrabutilamonio ≥98%
Tetrahidroborato de tetrabutilamonio
Purity: 98% CAS No.: 33725-74-5 Molecular Formula: C16H40BN Formula Weight: 257.31 Flash Point: 140°(284°F) Melting Point: 125-131° UN No.: 3131 MDL No.: MFCD00012035
Formula: C₁₆H₄₀BN
Pto. de fusión: 125…131 °C
Pto. de inflamación: 140 °C (284 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012035
Núm. CAS: 33725-74-5
EINECS: 251-658-2
UN: 3131
ADR: 4.3,II