Ioduro de (etil)trifenilfosfonio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Ethyltriphenylphosphonium iodide
A17533.14 A17533.22 A17533.36
A17533.14EA 36.5 EUR
A17533.14 A17533.22 A17533.36
Ioduro de (etil)trifenilfosfonio ≥98%
Ioduro de (etil)trifenilfosfonio
Purity: 98+% CAS No.: 4736-60-1 Molecular Formula: CH3CH2P(C6H5)3I Formula Weight: 418.26 Melting Point: 164-169° Beilstein Reference: 3659323 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00040352
Formula: C₂₀H₂₀IP
MW: 418.26 g/mol
Pto. de fusión: 164…169 °C
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040352
Núm. CAS: 4736-60-1
EINECS: 225-245-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III