Bromuro de 2-bromoetilamonio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Bromoetilamina, bromhidrato
A17625.18
A17625.0B
A17625.30
A17625.18EA
30
EUR
A17625.18
A17625.0B
A17625.30
Bromuro de 2-bromoetilamonio ≥98%
Bromuro de 2-bromoetilamonio
Purity: 98+%
CAS No.: 2576-47-8
Molecular Formula: BrCH2CH2NH2.HBr
Formula Weight: 204.90
Melting Point: 172-176°
Beilstein Reference: 3607605
Formula:
BrCH₂CH₂NH₃Br MW: 204.89 g/mol Pto. de fusión: 172…176 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012886 Núm. CAS: 2576-47-8 EINECS: 219-924-2 |