Bromoacetato de bencilo ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Benzyl 2-bromoacetate, Bromoacetic benzyl ester
A17630.0B A17630.18 A17630.30
A17630.0BEA 369 EUR
A17630.0B A17630.18 A17630.30
Bromoacetato de bencilo ≥97%
Bromoacetato de bencilo
Purity: 97% CAS No.: 5437-45-6 Molecular Formula: C6H5CH2CO2CH2Br Formula Weight: 229.08 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5440 Odour: Pungent Boiling Point: 157-159°/10mm Beilstein Reference: 973658 MDL No.: MFCD00000190
Formula: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Pto. Ebullición: 157…159 °C (10 mmHg)
Densidad: 1,460
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000190
Núm. CAS: 5437-45-6
EINECS: 226-611-4