4,5-Dicloro-o-fenilendiamina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4,5-Diclorobenceno-1,2-diamina, 4,5-Dicloro-1,2-fenilendiamina
A17738.06
A17738.14
A17738.22
A17738.06EA
83.1
EUR
A17738.06
A17738.14
A17738.22
4,5-Dicloro-o-fenilendiamina 98%
4,5-Dicloro-o-fenilendiamina
Purity: 98%
CAS No.: 5348-42-5
Molecular Formula: C6H6Cl2N2
Formula Weight: 177.03
Melting Point: ca 162° dec.
Beilstein Reference: 1072811
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007723
Formula:
C₆H₆Cl₂N₂ Pto. Ebullición: 305 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼ 162 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007723 Núm. CAS: 5348-42-5 EINECS: 226-305-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |