Ácido m-tolilacético ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido (3-metilfenil)acético
A17743.09
A17743.18
A17743.30
A17743.09EA
38.2
EUR
A17743.09
A17743.18
A17743.30
Ácido m-tolilacético ≥99%
Ácido m-tolilacético
Purity: 99%
CAS No.: 621-36-3
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Melting Point: 62-66°
Beilstein Reference: 2043549
Formula:
(C₆H₄(CH₃))CH₂COOH Pto. Ebullición: 120…123 °C (26 mmHg) Pto. de fusión: 62…66 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004340 Núm. CAS: 621-36-3 EINECS: 210-683-9 |