2-Clorobenzotiazol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
A17762.06 A17762.14 A17762.22
A17762.06EA 38.7 EUR
A17762.06 A17762.14 A17762.22
2-Clorobenzotiazol ≥98%
2-Clorobenzotiazol
Purity: 98+% CAS No.: 615-20-3 Molecular Formula: C7H4ClNS Formula Weight: 169.63 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6370 Melting Point: 30-33° Boiling Point: 141°/30mm Beilstein Reference: 116316 MDL No.: MFCD00005776
Formula: C₇H₄ClNS
MW: 169,63 g/mol
Pto. Ebullición: 141 °C (30 mmHg)
Pto. de fusión: 30…33 °C
Densidad: 1,370
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005776
Núm. CAS: 615-20-3
EINECS: 210-415-0