Fluoruro de tetrametilamonio tetrahidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A17864.06 A17864.14 A17864.22
A17864.06EA 37.2 EUR
A17864.06 A17864.14 A17864.22
Fluoruro de tetrametilamonio tetrahidrato ≥98%
Fluoruro de tetrametilamonio tetrahidrato
Purity: 98% CAS No.: 17787-40-5 Molecular Formula: (CH3)4NF.4H2O Formula Weight: 165.21 (93.14anhy) Flash Point: 110°(230°F) Odour: Odourless Beilstein Reference: 3916184 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00149968
Formula: C₄H₁₂FN·4H₂O
Pto. de fusión: 42…46 °C
Densidad: 1,115 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149968
Núm. CAS: 17787-40-5
EINECS: 206-769-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III